5-Butylpicolinic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR933247-1G OR933247-250MG
APOSOR933247-1GEA 548 EUR
APOSOR933247-1G APOSOR933247-250MG
5-Butylpicolinic acid 95%
5-Butylpicolinic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006298
CAS nummer: 536-69-6