2-(Ammoniooxy)propane chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR933332-10G OR933332-1G OR933332-5G
APOSOR933332-10GEA 951 EUR
APOSOR933332-10G APOSOR933332-1G APOSOR933332-5G
2-(Ammoniooxy)propane chloride 98%
2-(Ammoniooxy)propane chloride
Formule: C₃H₁₀ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00231457
CAS nummer: 4490-81-7
UN: 3261
ADR: 8,III