2-Chloro-3-nitropyridin-4-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR933369-1G OR933369-250MG
APOSOR933369-1GEA 713 EUR
APOSOR933369-1G APOSOR933369-250MG
2-Chloro-3-nitropyridin-4-ol 95%
2-Chloro-3-nitropyridin-4-ol
Formule: C₅H₃ClN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07778466
CAS nummer: 629655-23-8