(1H-Pyrrol-2-yl)methanamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR933425-1G OR933425-250MG OR933425-5G
APOSOR933425-1GEA 117 EUR
APOSOR933425-1G APOSOR933425-250MG APOSOR933425-5G
(1H-Pyrrol-2-yl)methanamine hydrochloride
(1H-Pyrrol-2-yl)methanamine hydrochloride
Formule: C₅H₉ClN₂
Smeltpunt: 120…140 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD20037390
CAS nummer: 1351479-09-8