3-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9335-1G OR9335-250MG
APOSOR9335-1GEA 65.8 EUR
APOSOR9335-1G APOSOR9335-250MG
3-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
3-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₇N₃O₂
Smeltpunt: 194…195 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00665859
CAS nummer: 20583-31-7