1,2,3,4-Tetrahydropyrido[4,3-b][1,6]naphthyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9338-1G OR9338-5G
APOSOR9338-1GEA 373 EUR
APOSOR9338-1G APOSOR9338-5G
1,2,3,4-Tetrahydropyrido[4,3-b][1,6]naphthyridine 95+%
1,2,3,4-Tetrahydropyrido[4,3-b][1,6]naphthyridine
Formule: C₁₁H₁₁N₃
Smeltpunt: 156…158 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00203189
CAS nummer: 387358-40-9