3-(2,3-Dihydroindol-1-yl)propionic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9339-1G OR9339-5G OR9339-25G
APOSOR9339-1GEA 137 EUR
APOSOR9339-1G APOSOR9339-5G APOSOR9339-25G
3-(2,3-Dihydroindol-1-yl)propionic acid 95+%
3-(2,3-Dihydroindol-1-yl)propionic acid
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
Smeltpunt: 75…77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00220603
CAS nummer: 99855-02-4