2,6-Dichloro-3-pyridineboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9340-1G OR9340-5G
APOSOR9340-1GEA 22 EUR
APOSOR9340-1G APOSOR9340-5G
2,6-Dichloro-3-pyridineboronic acid 97%
2,6-Dichloro-3-pyridineboronic acid
Formule: C₅H₄BCl₂NO₂
Smeltpunt: 97…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094989
CAS nummer: 148493-34-9