3-Chloro-o-anisidine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9341-1G OR9341-25G OR9341-5G
APOSOR9341-1GEA 22 EUR
APOSOR9341-1G APOSOR9341-25G APOSOR9341-5G
3-Chloro-o-anisidine 95+%
3-Chloro-o-anisidine
Formule: C₇H₈ClNO
Kookpunt: 246 °C
Dichtheid: 1,231 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060607
CAS nummer: 51114-68-2