4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9344-1G OR9344-250MG
APOSOR9344-1GEA 220 EUR
APOSOR9344-1G APOSOR9344-250MG
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
Formule: C₁₂H₁₁BrO₄
Smeltpunt: 214…216 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00011570
CAS nummer: 88404-25-5