4-Formyltetrahydropyran 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tetrahydropyran-4-carbaldehyde, Tetrahydro-2H-pyran-4-carboxaldehyde
OR9347-1G OR9347-25G OR9347-5G OR9347-100G
APOSOR9347-1GEA 32.3 EUR
APOSOR9347-1G APOSOR9347-25G APOSOR9347-5G APOSOR9347-100G
4-Formyltetrahydropyran 95%
4-Formyltetrahydropyran
Formule: C₆H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03425264
CAS nummer: 50675-18-8