2,8-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR9352-1G
OR9352-5G
APOSOR9352-1GEA
177
EUR
APOSOR9352-1G
APOSOR9352-5G
2,8-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2,8-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formule:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00269632 CAS nummer: 874605-59-1 |