2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,4-Dimethylthiazole-5-carboxylic acid
OR9354-1G OR9354-10G OR9354-5G
APOSOR9354-1GEA 83.4 EUR
APOSOR9354-1G APOSOR9354-10G APOSOR9354-5G
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid 98%
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Formule: C₆H₇NO₂S
MW: 157.1900 g/mol
Smeltpunt: 233…235 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00052943
CAS nummer: 53137-27-2