2-Chloro-3-pyridineboronic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9357-100G OR9357-25G OR9357-5G
APOSOR9357-100GEA 304 EUR
APOSOR9357-100G APOSOR9357-25G APOSOR9357-5G
2-Chloro-3-pyridineboronic acid 96%
2-Chloro-3-pyridineboronic acid
Formule: C₅H₅BClNO₂
Smeltpunt: 121 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094997
CAS nummer: 381248-04-0