1,5-Dihydroxynaphthalene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936200-100G OR936200-500G
APOSOR936200-100GEA 24.6 EUR
APOSOR936200-100G APOSOR936200-500G
1,5-Dihydroxynaphthalene 98%
1,5-Dihydroxynaphthalene
Formule: C₁₀H₈O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003980
CAS nummer: 83-56-7