1-(2-Chloroethyl)pyrrole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936206-1G OR936206-5G
APOSOR936206-1GEA 64.3 EUR
APOSOR936206-1G APOSOR936206-5G
1-(2-Chloroethyl)pyrrole 95%
1-(2-Chloroethyl)pyrrole
Formule: C₆H₈ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191330
CAS nummer: 77200-24-9