N-Ethyl-p-toluenesulphonamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936234-100G OR936234-500G
APOSOR936234-100GEA 0 EUR
APOSOR936234-100G APOSOR936234-500G
N-Ethyl-p-toluenesulphonamide 95%
N-Ethyl-p-toluenesulphonamide
Formule: C₉H₁₃NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00048511
CAS nummer: 80-39-7