4-Propoxyaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936244-25G OR936244-5G
APOSOR936244-25GEA 490 EUR
APOSOR936244-25G APOSOR936244-5G
4-Propoxyaniline 98%
4-Propoxyaniline
Formule: C₉H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043621
CAS nummer: 4469-80-1