3-Butylacetylacetone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936245-1G OR936245-25G OR936245-5G
APOSOR936245-1GEA 132 EUR
APOSOR936245-1G APOSOR936245-25G APOSOR936245-5G
3-Butylacetylacetone 98%
3-Butylacetylacetone
Formule: C₉H₁₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00026235
CAS nummer: 1540-36-9