1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane (mixture of cis and trans isomers) 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1,4-Cyclohexanedimethanol
OR936250-100G OR936250-1KG OR936250-500G
APOSOR936250-100GEA 22 EUR
APOSOR936250-100G APOSOR936250-1KG APOSOR936250-500G
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane (mixture of cis and trans isomers) 95%
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane (mixture of cis and trans isomers)
Formule: C₈H₁₆O₂
Kookpunt: 283 °C
Smeltpunt: 35 °C
Dichtheid: 1,083 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001512
CAS nummer: 105-08-8