cis-4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936255-10G OR936255-1G OR936255-5G
APOSOR936255-10GEA 892 EUR
APOSOR936255-10G APOSOR936255-1G APOSOR936255-5G
cis-4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid 95%
cis-4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₂₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 943-28-2