5-Phenyl-4-pentyn-1-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936269-1G OR936269-250MG
APOSOR936269-1GEA 215 EUR
APOSOR936269-1G APOSOR936269-250MG
5-Phenyl-4-pentyn-1-ol 95%
5-Phenyl-4-pentyn-1-ol
Formule: C₁₁H₁₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191481
CAS nummer: 24595-58-2