(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936287-1G OR936287-250MG
APOSOR936287-1GEA 86.2 EUR
APOSOR936287-1G APOSOR936287-250MG
(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine 95%
(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine
Formule: C₁₁H₂₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077821
CAS nummer: 84466-85-3