Copper(I)-2-thiophenecarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936291-100G OR936291-25G
APOSOR936291-100GEA 162 EUR
APOSOR936291-100G APOSOR936291-25G
Copper(I)-2-thiophenecarboxylate 95%
Copper(I)-2-thiophenecarboxylate
Formule: C₅H₃CuO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02183524
CAS nummer: 68986-76-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III