2-Propyl-1,3-propanediol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936294-1G OR936294-5G
APOSOR936294-1GEA 21.7 EUR
APOSOR936294-1G APOSOR936294-5G
2-Propyl-1,3-propanediol 95%
2-Propyl-1,3-propanediol
Formule: C₆H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00799394
CAS nummer: 2612-28-4