(±)-2-Phenyl-1-propanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936303-25G
OR936303-500G
APOSOR936303-25GEA
24.6
EUR
APOSOR936303-25G
APOSOR936303-500G
(±)-2-Phenyl-1-propanol 95%
(±)-2-Phenyl-1-propanol
Formule:
C₆H₅CH(CH₃)CH₂OH Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004736 CAS nummer: 1123-85-9 |