5-Methoxyresorcinol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936313-1G OR936313-5G OR936313-25G
APOSOR936313-1GEA 45.4 EUR
APOSOR936313-1G APOSOR936313-5G APOSOR936313-25G
5-Methoxyresorcinol 98%
5-Methoxyresorcinol
Formule: C₇H₈O₃
Kookpunt: 188…189 °C/12mmHg
Smeltpunt: 78…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002285
CAS nummer: 2174-64-3