2,6-Bis(hydroxymethyl)-1,4-dimethoxybenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936341-1G OR936341-250MG
APOSOR936341-1GEA 330 EUR
APOSOR936341-1G APOSOR936341-250MG
2,6-Bis(hydroxymethyl)-1,4-dimethoxybenzene 95%
2,6-Bis(hydroxymethyl)-1,4-dimethoxybenzene
Formule: C₁₀H₁₄O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 78840-04-7