4,4'-Dipyridyl sulphide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4,4'-Thiodipyridine, Di(pyridin-4-yl)sulphane
OR936342-1G OR936342-5G
APOSOR936342-1GEA 96.4 EUR
APOSOR936342-1G APOSOR936342-5G
4,4'-Dipyridyl sulphide 95%
4,4'-Dipyridyl sulphide
Formule: C₁₀H₈N₂S
MW: 188.25 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059784
CAS nummer: 37968-97-1