4-tert-Butoxybenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936350-1G OR936350-25G OR936350-5G
APOSOR936350-1GEA 32.2 EUR
APOSOR936350-1G APOSOR936350-25G APOSOR936350-5G
4-tert-Butoxybenzaldehyde 95%
4-tert-Butoxybenzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040800
CAS nummer: 57699-45-3