(±)-α-Terpineol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936354-100G OR936354-500G
APOSOR936354-100GEA 30.8 EUR
APOSOR936354-100G APOSOR936354-500G
(±)-α-Terpineol 95%
(±)-α-Terpineol
Formule: C₁₀H₁₈O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001557
CAS nummer: 98-55-5