2,4,4,6-Tetramethyl-1-oxa-3-aza-2-cyclohexene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936368-1G OR936368-25G OR936368-5G
APOSOR936368-1GEA 103 EUR
APOSOR936368-1G APOSOR936368-25G APOSOR936368-5G
2,4,4,6-Tetramethyl-1-oxa-3-aza-2-cyclohexene 95%
2,4,4,6-Tetramethyl-1-oxa-3-aza-2-cyclohexene
Formule: C₈H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014605
CAS nummer: 26939-18-4