2-Methylcyclopropanecarboxylic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936381-10G OR936381-1G OR936381-5G
APOSOR936381-10GEA 304 EUR
APOSOR936381-10G APOSOR936381-1G APOSOR936381-5G
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid 96%
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₅H₈O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001293
CAS nummer: 29555-02-0
UN: 3265
ADR: 8,III