N-Decanoylsarcosine sodium salt 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936414-1G
OR936414-5G
APOSOR936414-1GEA
176
EUR
APOSOR936414-1G
APOSOR936414-5G
N-Decanoylsarcosine sodium salt 98%
N-Decanoylsarcosine sodium salt
Formule:
C₁₃H₂₅NO₃ Smeltpunt: 155 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00451533 CAS nummer: 30377-07-2 |