2-Biphenylylmethanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Biphenylmethanol, 2-Phenylbenzyl alcohol, [1,1-Biphenyl]-2-ylmethanol
OR936438-1G OR936438-5G
APOSOR936438-1GEA 42.4 EUR
APOSOR936438-1G APOSOR936438-5G
2-Biphenylylmethanol 95%
2-Biphenylylmethanol
Formule: C₁₃H₁₂O
MW: 184.24 g/mol
Kookpunt: 335
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004620
CAS nummer: 2928-43-0