1,4-Bis(2-hydroxyethyl)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1,4-Benzenediethanol, 1,4-Phenylenediethanol
OR936439-1G OR936439-5G
APOSOR936439-1GEA 141 EUR
APOSOR936439-1G APOSOR936439-5G
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)benzene 95%
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)benzene
Formule: C₁₀H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00666548
CAS nummer: 5140-03-4