6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936467-1G
OR936467-5G
APOSOR936467-1GEA
132
EUR
APOSOR936467-1G
APOSOR936467-5G
6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone 95%
6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone
Formule:
C₉H₇NO₂S Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02660572 CAS nummer: 133044-44-7 |