3-(2-Furyl)-2-phenylpropenal 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936490-1G
OR936490-25G
OR936490-5G
APOSOR936490-1GEA
132
EUR
APOSOR936490-1G
APOSOR936490-25G
APOSOR936490-5G
3-(2-Furyl)-2-phenylpropenal 95%
3-(2-Furyl)-2-phenylpropenal
Formule:
C₁₃H₁₀O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00036566 CAS nummer: 57568-60-2 |