Ethyl 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetic Acid Ethyl Ester
OR936499-25G OR936499-5G
APOSOR936499-25GEA 139 EUR
APOSOR936499-25G APOSOR936499-5G
Ethyl 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetate
Ethyl-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetate
Formule: C₇H₉N₃O₃S
Smeltpunt: 195…197 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010415
CAS nummer: 60845-81-0