4-Aminostilbene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936508-1G OR936508-5G
APOSOR936508-1GEA 111 EUR
APOSOR936508-1G APOSOR936508-5G
4-Aminostilbene 95%
4-Aminostilbene
Formule: C₁₄H₁₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025377
CAS nummer: 834-24-2