S-Ethyl thioacetate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936522-100G OR936522-25G
APOSOR936522-100GEA 292 EUR
APOSOR936522-100G APOSOR936522-25G
S-Ethyl thioacetate 98%
S-Ethyl thioacetate
Formule: C₄H₈OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015178
CAS nummer: 625-60-5