α,α-Diethoxytoluene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936523-25G OR936523-5G
APOSOR936523-25GEA 247 EUR
APOSOR936523-25G APOSOR936523-5G
α,α-Diethoxytoluene 95%
α,α-Diethoxytoluene
Formule: C₁₁H₁₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00038525
CAS nummer: 774-48-1