3-Phenyl-2,4-pentanedione 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936526-1G OR936526-250MG
APOSOR936526-1GEA 130 EUR
APOSOR936526-1G APOSOR936526-250MG
3-Phenyl-2,4-pentanedione 95%
3-Phenyl-2,4-pentanedione
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00048223
CAS nummer: 5910-25-8