2-Hydroxy-N-methylbenzylamine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936532-1G OR936532-5G OR936532-25G
APOSOR936532-1GEA 86.2 EUR
APOSOR936532-1G APOSOR936532-5G APOSOR936532-25G
2-Hydroxy-N-methylbenzylamine hydrochloride 95%
2-Hydroxy-N-methylbenzylamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142934
CAS nummer: 60399-02-2