Methyl DL-2-hydroxy-3-butenoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR936535-5G OR936535-1G OR936535-250MG
APOSOR936535-5GEA 1250 EUR
APOSOR936535-5G APOSOR936535-1G APOSOR936535-250MG
Methyl DL-2-hydroxy-3-butenoate
Methyl DL-2-hydroxy-3-butenoate
Formule: C₅H₈O₃
Kookpunt: 64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00144164
CAS nummer: 5837-73-0