1-(3-Hydroxypropyl)piperazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936540-10G OR936540-2G OR936540-50G OR936540-1G OR936540-5G
APOSOR936540-10GEA 0 EUR
APOSOR936540-10G APOSOR936540-2G APOSOR936540-50G APOSOR936540-1G APOSOR936540-5G
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine 98%
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine
Formule: C₇H₁₆N₂O
Kookpunt: 128…132 °C/5,25mmHg
Smeltpunt: 49…53 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023132
CAS nummer: 5317-32-8