p-Tolyl isovalerate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936570-25G OR936570-5G OR936570-100G
APOSOR936570-25GEA 74.6 EUR
APOSOR936570-25G APOSOR936570-5G APOSOR936570-100G
p-Tolyl isovalerate 95%
p-Tolyl isovalerate
Formule: C₁₂H₁₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036648
CAS nummer: 55066-56-3