4-Butylbenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936585-25G OR936585-5G
APOSOR936585-25GEA 848 EUR
APOSOR936585-25G APOSOR936585-5G
4-Butylbenzaldehyde 95%
4-Butylbenzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040751
CAS nummer: 1200-14-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable