3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-propanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Dihydroconiferyl Alcohol, 4-(3-Hydroxypropyl)-2-methoxyphenol
OR936589-1G OR936589-250MG
APOSOR936589-1GEA 196 EUR
APOSOR936589-1G APOSOR936589-250MG
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-propanol 97%
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-propanol
Formule: C₁₀H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016571
CAS nummer: 2305-13-7