Fumaraldehyde mono(dimethyl acetal) 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4,4-Dimethoxycrotonaldehyde, 4,4-Dimethoxy-2-butenal
OR936614-1G OR936614-250MG
APOSOR936614-1GEA 658 EUR
APOSOR936614-1G APOSOR936614-250MG
Fumaraldehyde mono(dimethyl acetal) 95%
Fumaraldehyde mono(dimethyl acetal)
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191439
CAS nummer: 4093-49-6